Tisk…
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Benzyloxycarbonylamino)valeric acid, 5-(Carbobenzoxyamino)pentanoic Acid, N-Cbz-5-aminovaleric Acid, 5-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)pentanoic acid, N-Cbz-5-aminopentanoic Acid
OR55278-25G
APOSOR55278-25GEA 3310 CZK
APOSOR55278-25G
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
5-(Carbobenzoxyamino)valeric acid
Vzorec: C₁₃H₁₇NO₄
MW: 251,28 g/mol
Bod tání: 99…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00188458
CAS číslo: 23135-50-4