Tisk…
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55270-100G OR55270-25G
APOSOR55270-100GEA 12870 CZK
APOSOR55270-100G APOSOR55270-25G
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010300
CAS číslo: 6358-07-2