4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55267-5G
OR55267-25G
APOSOR55267-5GEA
1660
CZK
APOSOR55267-5G
APOSOR55267-25G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Vzorec:
C₅H₂Cl₂N₄ MW: 189,0022 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09835493 CAS číslo: 42754-96-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)