Tisk…
1,3-Benzenedithiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzene-1,3-dithiol
OR55264-1G OR55264-5G
APOSOR55264-1GEA 2730 CZK
APOSOR55264-1G APOSOR55264-5G
1,3-Benzenedithiol
1,3-Benzenedithiol
Vzorec: C₆H₆S₂
Bod varu: 244 °C
Bod tání: 24…25 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004842
CAS číslo: 626-04-0