Tisk…
4-Pentynoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5526-1G OR5526-25G OR5526-5G
APOSOR5526-1GEA 622 CZK
APOSOR5526-1G APOSOR5526-25G APOSOR5526-5G
4-Pentynoic acid 98%
4-Pentynoic acid
Vzorec: C₅H₆O₂
Bod varu: 109…110 °C/30mmHg
Bod tání: 54…58 °C
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004407
CAS číslo: 6089-09-4
EINECS: 228-028-0
UN: 3261
ADR: 8,II