(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-2-Pyrrolidinecarbonitrile hydrochloride
OR55254-250MG
OR55254-1G
OR55254-5G
APOSOR55254-250MGEA
1700
CZK
APOSOR55254-250MG
APOSOR55254-1G
APOSOR55254-5G
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride 95%
(S)-Pyrrolidine-2-carbonitrile hydrochloride
Vzorec:
C₅H₉ClN₂ MW: 132,5914 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02683060 CAS číslo: 65732-69-6 |