Tisk…
3-Hexyne 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5524-25G OR5524-5G
APOSOR5524-25GEA 2940 CZK
APOSOR5524-25G APOSOR5524-5G
3-Hexyne 99%
3-Hexyne
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 80…82 °C
Hustota: 0,723 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009381
CAS číslo: 928-49-4
EINECS: 213-173-4
UN: 3295
ADR: 3,II