Tisk…
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55239-100MG OR55239-1G OR55239-250MG
APOSOR55239-100MGEA 3110 CZK
APOSOR55239-100MG APOSOR55239-1G APOSOR55239-250MG
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol 97%
trans-4-Amino-1-methylcyclohexanol
Vzorec: C₇H₁₅NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18632623
CAS číslo: 177908-37-1