Tisk…
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55233-100MG OR55233-1G OR55233-250MG
APOSOR55233-100MGEA 6220 CZK
APOSOR55233-100MG APOSOR55233-1G APOSOR55233-250MG
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834947
CAS číslo: 84400-99-7