Tisk…
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55220-1G OR55220-250MG OR55220-5G
APOSOR55220-1GEA 10350 CZK
APOSOR55220-1G APOSOR55220-250MG APOSOR55220-5G
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
tert-Butyl-2,2-dioxooxathiazinane-3-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₅S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22123271
CAS číslo: 521267-18-5