Tisk…
7-Octenoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Oct-7-enoic acid
OR55219-1G OR55219-5G
APOSOR55219-1GEA 2750 CZK
APOSOR55219-1G APOSOR55219-5G
7-Octenoic acid
7-Octenoic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Hustota: 0,925 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258724
CAS číslo: 18719-24-9
UN: 3265
ADR: 8,III