Tisk…
5,6-Dimethoxynicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55218-100MG OR55218-1G OR55218-250MG
APOSOR55218-100MGEA 5630 CZK
APOSOR55218-100MG APOSOR55218-1G APOSOR55218-250MG
5,6-Dimethoxynicotinic acid
5,6-Dimethoxynicotinic acid
Vzorec: C₈H₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12401642
CAS číslo: 76470-34-3