Tisk…
4-tert-Butylphthalonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)phthalonitrile, 4-tert-Butyl-1,2-dicyanobenzene
OR55214-25G OR55214-5G
APOSOR55214-25GEA 13100 CZK
APOSOR55214-25G APOSOR55214-5G
4-tert-Butylphthalonitrile
4-tert-Butylphthalonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂
MW: 184.24 g/mol
Bod varu: 165 °C
Bod tání: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060112
CAS číslo: 32703-80-3