Tisk…
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99% stabilizovaný
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55202-1L OR55202-2.5L OR55202-500ML
APOSOR55202-1LEA 2690 CZK
APOSOR55202-1L APOSOR55202-2.5L APOSOR55202-500ML
Cyclopentyl methyl ether (CPME) 99% stabilizovaný
Cyclopentyl methyl ether (CPME)
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 106 °C
Bod tání: –134 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276401
CAS číslo: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3,II