Tisk…
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: p-Coumaric acid, trans-p-Cumaric Acid, trans-p-Coumaric Acid
OR55198-100G OR55198-25G OR55198-5G
APOSOR55198-100GEA 6050 CZK
APOSOR55198-100G APOSOR55198-25G APOSOR55198-5G
trans-4-Hydroxycinnamic acid
trans-4-Hydroxycinnamic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Bod tání: 214 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004399
CAS číslo: 501-98-4