Tisk…
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55193-25G OR55193-5G
APOSOR55193-25GEA 5460 CZK
APOSOR55193-25G APOSOR55193-5G
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Boc-D-trans-Hyp-OMe
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₅
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09954932
CAS číslo: 135042-17-0