Tisk…
Boc-L-β-homovaline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Boc-L-β-leucine, Boc-β-HoVal-OH, Boc-β-HomoVal-OH, (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR55192-5G
APOSOR55192-5GEA 4100 CZK
APOSOR55192-5G
Boc-L-β-homovaline 98%
Boc-L-beta-homovaline
Vzorec: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231,292 g/mol
Bod tání: 115…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076232
CAS číslo: 183990-64-9