Tisk…
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55190-1G OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA 1920 CZK
APOSOR55190-1G APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839858
CAS číslo: 74892-81-2