Tisk…
2-Pentyn-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5519-25G OR5519-100G
APOSOR5519-25GEA 1620 CZK
APOSOR5519-25G APOSOR5519-100G
2-Pentyn-1-ol
2-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
Bod varu: 154 °C
Hustota: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00040915
CAS číslo: 6261-22-9
EINECS: 228-411-2
UN: 1987
ADR: 3,III