Tisk…
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55186-1G OR55186-25G OR55186-5G
APOSOR55186-1GEA 3940 CZK
APOSOR55186-1G APOSOR55186-25G APOSOR55186-5G
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09759031
CAS číslo: 397308-78-0