Tisk…
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55181-1G OR55181-5G
APOSOR55181-1GEA 3540 CZK
APOSOR55181-1G APOSOR55181-5G
1H-Imidazole-4-carbonitrile
1H-Imidazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₄H₃N₃
MW: 93.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233358
CAS číslo: 57090-88-7