Tisk…
4-Pentyn-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Pentyn-5-ol
OR5518-5G OR5518-25G OR5518-100G
APOSOR5518-5GEA 622 CZK
APOSOR5518-5G APOSOR5518-25G APOSOR5518-100G
4-Pentyn-1-ol 95%
4-Pentyn-1-ol
Vzorec: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Bod varu: 154…155 °C
Hustota: 0,904 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002974
CAS číslo: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6