Tisk…
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55178-100G OR55178-500G
APOSOR55178-100GEA 1040 CZK
APOSOR55178-100G APOSOR55178-500G
5-Bromo-1,3-benzodioxole 95%
5-Bromo-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅BrO₂
Bod varu: 85…86 °C/1mmHg
Hustota: 1,669 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005821
CAS číslo: 2635-13-4