Tisk…
Octadecylphosphonic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55172-5G OR55172-25G
APOSOR55172-5GEA 622 CZK
APOSOR55172-5G APOSOR55172-25G
Octadecylphosphonic acid 97%
Octadecylphosphonic acid
Vzorec: C₁₈H₃₉O₃P
Bod tání: 92…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015838
CAS číslo: 4724-47-4