Tisk…
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR55157-1G OR55157-5G OR55157-25G
APOSOR55157-1GEA 622 CZK
APOSOR55157-1G APOSOR55157-5G APOSOR55157-25G
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
4-Hydroxy-3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017020
CAS číslo: 2450-26-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III