Tisk…
D-Erythronolactone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3R,4R)-3,4-Dihydroxydihydrofuran-2(3H)-one, D-Erythronic gamma-Lactone, D-Erythronolactone, D-Erythrono-1,4-lactone, (3R,4R)-Dihydroxydihydro-2(3H)-furanone
OR55152-25G
APOSOR55152-25GEA 2730 CZK
APOSOR55152-25G
D-Erythronolactone 98%
D-Erythronolactone
Vzorec: C₄H₆O₄
MW: 118,09 g/mol
Bod tání: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077763
CAS číslo: 15667-21-7