Tisk…
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55150-25G OR55150-5G OR55150-1G
APOSOR55150-25GEA 2530 CZK
APOSOR55150-25G APOSOR55150-5G APOSOR55150-1G
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂
MW: 142.03 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234197
CAS číslo: 4472-45-1