Tisk…
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55149-1G OR55149-5G OR55149-10G
APOSOR55149-1GEA 910 CZK
APOSOR55149-1G APOSOR55149-5G APOSOR55149-10G
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride ≥95%
1,7-Dibromo-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhydride
Vzorec: C₂₄H₆Br₂O₆
Bod tání: 360 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11870875
CAS číslo: 118129-60-5