Tisk…

tert-Butyl cyanoacetate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR55135-100G OR55135-250G OR55135-25G
APOSOR55135-100GEA 2240 CZK
APOSOR55135-100G APOSOR55135-250G APOSOR55135-25G
tert-Butyl cyanoacetate
tert-Butyl cyanoacetate
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Bod varu: 67…68 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 119 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001938
CAS číslo: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR