BAPTA tetramethyl ester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tetramethyl 2,2',2'',2'''-(((ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(2,1-phenylene))bis(azanetriyl))tetraacetate
OR55133-1G
OR55133-5G
APOSOR55133-1GEA
1080
CZK
APOSOR55133-1G
APOSOR55133-5G
BAPTA tetramethyl ester 98%
BAPTA tetramethyl ester
Vzorec:
C₂₆H₃₂N₂O₁₀ MW: 532,546 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00532664 CAS číslo: 125367-34-2 |