Tisk…
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (E)-2-(2-Ethoxyvinyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR55131-1G OR55131-5G OR55131-25G OR55131-10G
APOSOR55131-1GEA 0 CZK
APOSOR55131-1G APOSOR55131-5G APOSOR55131-25G APOSOR55131-10G
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester 98%
(E)-1-Ethoxyethene-2-boronic acid pinacolester
Vzorec: C₁₀H₁₉BO₃
MW: 198.07 g/mol
Bod varu: 50 °C/0.3mmHg
Hustota: 0.935 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86.7 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD09998813
CAS číslo: 1201905-61-4