Tisk…
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulphonate, N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate
OR55120-1G OR55120-5G
APOSOR55120-1GEA 3540 CZK
APOSOR55120-1G APOSOR55120-5G
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₄S
MW: 279.31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043164
CAS číslo: 82228-89-5