Tisk…

1-Pentyne 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR5512-100G OR5512-25G
APOSOR5512-100GEA 5000 CZK
APOSOR5512-100G APOSOR5512-25G
1-Pentyne 99%
1-Pentyne
Vzorec: C₅H₈
Bod varu: 39…41 °C
Bod tání: –106 to –105 °C
Hustota: 0,691 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009469
CAS číslo: 627-19-0
EINECS: 210-987-1
UN: 3295
ADR: 3,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR