Tisk…
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 6020 CZK
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diiodo-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiodo-p-terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₂I₂
Bod tání: 328 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 19053-14-6