Tisk…
Eicosanedioic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Icosanedioic acid
OR55106-5G OR55106-10G
APOSOR55106-5GEA 1950 CZK
APOSOR55106-5G APOSOR55106-10G
Eicosanedioic acid
Eicosanedioic acid
Vzorec: C₂₀H₃₈O₄
MW: 342.52 g/mol
Bod varu: 234 °C
Bod tání: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059627
CAS číslo: 2424-92-2