6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR55104-100MG
OR55104-250MG
OR55104-1G
APOSOR55104-100MGEA
2980
CZK
APOSOR55104-100MG
APOSOR55104-250MG
APOSOR55104-1G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,08 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD15071436 CAS číslo: 1021859-29-9 |