Tisk…
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5510-100MG OR5510-1G OR5510-250MG
APOSOR5510-100MGEA 1660 CZK
APOSOR5510-100MG APOSOR5510-1G APOSOR5510-250MG
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
2,4-Dichloro-3-nitrophenol
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₃
Bod tání: 85…89 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08059572
CAS číslo: 38902-87-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III