Tisk…
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55088-100G OR55088-25G
APOSOR55088-100GEA 6950 CZK
APOSOR55088-100G APOSOR55088-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Vzorec: C₂₅H₃₃P
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03094577
CAS číslo: 251320-86-2