Tigloyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR55081-1G
OR55081-5G
APOSOR55081-1GEA
2790
CZK
APOSOR55081-1G
APOSOR55081-5G
Tigloyl chloride
Tigloyl chloride
Vzorec:
C₅H₇ClO Bod varu: 145 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00800725 CAS číslo: 35660-94-7 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8,II |