Citraconic anhydride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methylfuran-2,5-dione
OR5508-100G
OR5508-25G
OR5508-250G
APOSOR5508-100GEA
1240
CZK
APOSOR5508-100G
APOSOR5508-25G
APOSOR5508-250G
Citraconic anhydride 99%
Citraconic anhydride
Vzorec:
C₅H₄O₃ Bod varu: 213…215 °C Bod tání: 44475 °C Hustota: 1,245 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005522 CAS číslo: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |