Tisk…
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
OR55077-100G OR55077-500G
APOSOR55077-100GEA 4770 CZK
APOSOR55077-100G APOSOR55077-500G
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 99%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₁H₁₃NO
MW: 175,23 g/mol
Hustota: 1,095 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003195
CAS číslo: 5291-77-0