Tisk…
5'-Bromo-m-terphenyl
Dodavatel: Apollo Scientific
OR55071-25G OR55071-5G
APOSOR55071-25GEA 1270 CZK
APOSOR55071-25G APOSOR55071-5G
5'-Bromo-m-terphenyl
5'-Bromo-m-terphenyl
Vzorec: C₁₈H₁₃Br
Bod tání: 111 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00196170
CAS číslo: 103068-20-8