Tisk…
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 744 CZK
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₅
Bod tání: 45…47 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00449457
CAS číslo: 53662-83-2