(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G
OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA
2280
CZK
APOSOR55062-1G
APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Vzorec:
C₈H₉ClO Hustota: 1,185 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00077692 CAS číslo: 70111-05-6 |