Tisk…
Tetrahydrothiophen-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5506-100G OR5506-25G OR5506-5G
APOSOR5506-100GEA 1240 CZK
APOSOR5506-100G APOSOR5506-25G APOSOR5506-5G
Tetrahydrothiophen-3-one
Tetrahydrothiophen-3-one
Vzorec: C₄H₆OS
Bod varu: 175 °C
Hustota: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005412
CAS číslo: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9