Tisk…
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Hydroxy-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR55042-1G OR55042-250MG
APOSOR55042-1GEA 1580 CZK
APOSOR55042-1G APOSOR55042-250MG
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
Bod tání: 164…169 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01076587
CAS číslo: 134822-76-7