Tisk…
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR55041-1G OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA 1870 CZK
APOSOR55041-1G APOSOR55041-5G
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl 98%
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Vzorec: C₁₀H₆Br₂N₂
Bod tání: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00667763
CAS číslo: 18511-71-2