Tisk…
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55038-25G OR55038-5G
APOSOR55038-25GEA 7840 CZK
APOSOR55038-25G APOSOR55038-5G
N-(1-Naphthyl)formamide 99%
N-(1-Naphthyl)formamide
Vzorec: C₁₁H₉NO
Bod varu: 140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086455
CAS číslo: 6330-51-4