Tisk…
1-Chloro-2-naphthol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR55036-1G OR55036-25G OR55036-5G
APOSOR55036-1GEA 622 CZK
APOSOR55036-1G APOSOR55036-25G APOSOR55036-5G
1-Chloro-2-naphthol 97%
1-Chloro-2-naphthol
Vzorec: C₁₀H₇ClO
Bod varu: 157 °C/15,75mmHg
Bod tání: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00997084
CAS číslo: 633-99-8