5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Allyl-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
OR55035-1G
OR55035-5G
APOSOR55035-1GEA
1450
CZK
APOSOR55035-1G
APOSOR55035-5G
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
5-Allyl-3-methoxysalicylaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ Bod varu: 167 °C/9,75mmHg Bod tání: 48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06408022 CAS číslo: 22934-51-6 |